Learn More
Gold(III)-hydroxid, Au 79 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11376528
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gold(III)-hydroxid, Au 79 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376528
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Artikelnummer. 11376528
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012159.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Mittel zur Goldbeschichtung, Porzellandekoration
Gold(III) hydroxide is used in medicine, porcelain making, gold plating, and daguerrotypes. Used for preparation of gold catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1303-52-2
Summenformel AuH6O3
Molekulargewicht (g/mol) 251.01
MDL-Nummer MFCD00046173
InChI-Schlüssel PPOYUERUQZXZBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym gold iii hydroxide, gold trihydroxide, gold hydroxide au oh 3, auh3o3, gold hydroxide, au oh 3, gold iii hydroxide, au
PubChem CID 102103
SMILES O.O.O.[Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold(III) hydroxide
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Merck Index 14,4523
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name Gold;trihydrat
Formelmasse 247.99
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 79% min.
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ09K062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2024 Catalog Number012159.03,012159.06,012159.09
ChargennummerX13J011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number012159.03,012159.06,012159.09
ChargennummerX13J012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number012159.03,012159.06,012159.09
ChargennummerM25J023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2023 Catalog Number012159.03,012161.03,012159.06,012159.09
ChargennummerM16J017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2023 Catalog Number012159.03,012161.03,012159.06,012159.09
Name des Produkts
Gold(III)-hydroxid, Au 79 % min., Thermo Scientific Chemicals >