Learn More
Gold(III)-chlorid, Au 64.4 % min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11366538
Verfügbar ab: 11-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gold(III)-chlorid, Au 64.4 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3257007
0.25 g, 0.25 Gramm
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
Artikelnummer. 11366538
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012163.01
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13453-07-1 | AuCl3
It is used in colloidal gold solutions, in photography and as a print toning agent(gold toning), starting solution to form other gold compounds and a precursor for preparation of ultra pure gold metal. It is used in electroplating and electroless plating as an anode in an electric cell. Gold(III) chloride acts as a gold catalyst and cell body stains for bright field and dark field microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13453-07-1
Summenformel AuCl3
MDL-Nummer MFCD00014172
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold(III) chloride
Schmelzpunkt 180° (sublimation)
Farbe Rot
Physikalische Form Kristallin
Menge 0.25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,ether and slightly soluble in liquid ammonia.
Formelmasse 303.33
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Red crystalline
Dichte 3.9
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP06L001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/03/2025 Artikelnummer012163.03,012163.06,012163.01
ChargennummerY01K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2024 Artikelnummer012163.03,012163.06,012163.01
ChargennummerW17K037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Artikelnummer012163.03,012163.06,012163.01
ChargennummerZ09I027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 Artikelnummer012163.03,012163.06,012165.01,012163.01
ChargennummerZ09I024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 Artikelnummer012163.03,012163.06,012165.01,012163.01
Name des Produkts
Gold(III)-chlorid, Au 64.4 % min., Thermo Scientific Chemicals >