Learn More
Gold(III)-chlorid, > 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10047649
Verfügbar ab: 24-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gold(III)-chlorid, > 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10047649 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10047649
Marke: Thermo Scientific Acros 437080010
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13453-07-1 | AuCl3 | 303.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13453-07-1
Summenformel AuCl3
Molekulargewicht (g/mol) 303.32
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold(III) chloride
Schmelzpunkt 254.0°C
Farbe Braun bis rot
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich 63.0 to 66.9% (Au)
Strukturformel AuCl3
Merck Index 15,4556
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 303.32
Reinheit (%) ≥99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467102 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Catalog Number437080010,437080050
ChargennummerA0471651 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number437080010,437080050
ChargennummerA0467102 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number437080010,437080050
ChargennummerA0456496 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog Number437080010,437080050
ChargennummerA0449459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2024 Catalog Number437080010,437080050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gold(III) chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Gold chloride
Name des Produkts
Gold(III)-chlorid, > 99.99 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >