Learn More
Gold(III)-bromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11404087
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gold(III)-bromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024584
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11404087
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19514.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10294-28-7 | AuBr3H3 | 439.70 g/mol
Gold(III) bromide is used as a catalyst in a variety of reactions. It catalyzes the reaction between an enynal unit and carbonyl compounds to form a six-membered cyclic compound. Another catalytic use of gold tribromide is in the nucleophilic substitution reaction of propargylic alcohols, with the gold complex acting as an alcohol-activating agent to facilitate the substitution. It can be used as a testing reagent for the presence of ketamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Gold(III)-Bromid wird als Katalysator in einer Vielzahl von Reaktionen verwendet. Es katalysiert die Reaktion zwischen einer Enynaleinheit und Carbonylverbindungen zu einer sechsgliedrigen zyklischen Verbindung. Eine weitere katalytische Verwendung von Goldtribromid ist die nucleophile Substitutionsreaktion von propargylischen Alkoholen, wobei der Goldkomplex als alkoholaktivierendes Mittel wirkt, um die Substitution zu erleichtern. Es kann als Testreagenz für das Vorhandensein von Ketamin verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-28-7
Summenformel AuBr3H3
Molekulargewicht (g/mol) 439.70
MDL-Nummer MFCD00014171
InChI-Schlüssel KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Gold(III)-bromid
SMILES Br.Br.Br.[Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold(III) bromide
Schmelzpunkt ∼160°C (decomposition)
Menge 1 g
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 436.69
Reinheit (%) 99%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Name des Produkts
Gold(III)-bromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >