Beschreibung
Gold(III) bromide is used as a catalyst in a variety of reactions. It catalyzes the reaction between an enynal unit and carbonyl compounds to form a six-membered cyclic compound. Another catalytic use of gold tribromide is in the nucleophilic substitution reaction of propargylic alcohols, with the gold complex acting as an alcohol-activating agent to facilitate the substitution. It can be used as a testing reagent for the presence of ketamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Gold(III)-Bromid wird als Katalysator in einer Vielzahl von Reaktionen verwendet. Es katalysiert die Reaktion zwischen einer Enynaleinheit und Carbonylverbindungen zu einer sechsgliedrigen zyklischen Verbindung. Eine weitere katalytische Verwendung von Goldtribromid ist die nucleophile Substitutionsreaktion von propargylischen Alkoholen, wobei der Goldkomplex als alkoholaktivierendes Mittel wirkt, um die Substitution zu erleichtern. Es kann als Testreagenz für das Vorhandensein von Ketamin verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gold(III) bromide |
Schmelzpunkt | ∼160°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3260 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 436.69 |
Reinheit (%) | 99% |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10253438 | Analysenzertifikat | 16/12/2024 | A19514.03,A19514.06 |
10240584 | Analysenzertifikat | 21/05/2022 | A19514.03,A19514.06 |
10238341 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A19514.03,A19514.06 |
P16C016 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A19514.03,A19514.06 |
F25S007 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A19514.03,A19514.06 |