Learn More
Gold(III)-acetat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11314717
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gold(III)-acetat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314717
0.5 g
Click to view available options
Menge:
0.5 g
1 g
5 g
Artikelnummer. 11314717
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039742.02
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 15804-32-7 | C6H9AuO6 | 374.099 g/mol
Used in solar energy technologies. Used in petrochemical cracking and automotive catalysts, water treatment, plating, textiles, research and in optic, laser, crystal and glass applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15804-32-7
Summenformel C6H9AuO6
Molekulargewicht (g/mol) 374.099
MDL-Nummer MFCD00210614
InChI-Schlüssel OTCKNHQTLOBDDD-UHFFFAOYSA-K
Synonym gold 3+ triacetate, gold iii acetate, gold acetate, acmc-1c3i2, triacetic acid gold iii salt, acetic acid, gold 3+ salt 3:1
PubChem CID 15952561
IUPAC-Name Gold(3+);triacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Au+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold(III) acetate
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 0.5 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 374.1
Aussehen Brown powder
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN17L014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2025 Catalog Number039742.03,039742.02,039742.06
ChargennummerN02D032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2024 Catalog Number039742.03,039742.02,039742.06
ChargennummerS13K014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Catalog Number039742.03,039742.02,039742.06
ChargennummerR22J020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number039742.03,039742.02,039742.06
ChargennummerN04I009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number039742.03,039742.02,039742.06
Name des Produkts
Gold(III)-acetat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >