Learn More
Gold(I)-natriumthiosulfat-Hydrat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 15283-45-1 | AuNa3O6S4 | 490.17 g/mol
193.00 CHF - 3480.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 15283-45-1 |
---|---|
Summenformel | AuNa3O6S4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 490.17 |
MDL-Nummer | MFCD00046176 |
InChI-Schlüssel | FJCMCHNDCIYVST-UHFFFAOYSA-J |
Synonym | sodium aurothiosulfate, sodium gold thiosulfate, aurothiosulfate, sanochrysin, sanocrysine, crition, crytion, sanocrysin, aurate 3-, bis monothiosulfato-, trisodium, bis monothiosulfato 2--o,s aurate 3-trisodium t-4 |
PubChem CID | 27176 |
IUPAC-Name | {[(auriooxy)sulfonyl]sulfanyl}sodium; {[(sodiooxy)sulfonyl]sulfanyl}sodium |
SMILES | [Na]OS(=O)(=O)S[Na].[Na]SS(=O)(=O)O[Au] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11364707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039741.03 |
1 g |
193.00 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11384707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039741.06 |
5 g |
825.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11374707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039741.14 |
25 g |
3480.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Gold(I) sodium thiosulfate hydrate is useful in organogold compounds. Further, it serves as an antirheumatic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
15283-45-1 | |
490.17 | |
FJCMCHNDCIYVST-UHFFFAOYSA-J | |
27176 | |
[Na]OS(=O)(=O)S[Na].[Na]SS(=O)(=O)O[Au] |
AuNa3O6S4 | |
MFCD00046176 | |
sodium aurothiosulfate, sodium gold thiosulfate, aurothiosulfate, sanochrysin, sanocrysine, crition, crytion, sanocrysin, aurate 3-, bis monothiosulfato-, trisodium, bis monothiosulfato 2--o,s aurate 3-trisodium t-4 | |
{[(auriooxy)sulfonyl]sulfanyl}sodium; {[(sodiooxy)sulfonyl]sulfanyl}sodium |
Spezifikation
Gold(I) sodium thiosulfate hydrate | |
15283-45-1 | |
Pulver | |
AuNa3O6S4 | |
sodium aurothiosulfate, sodium gold thiosulfate, aurothiosulfate, sanochrysin, sanocrysine, crition, crytion, sanocrysin, aurate 3-, bis monothiosulfato-, trisodium, bis monothiosulfato 2--o,s aurate 3-trisodium t-4 | |
FJCMCHNDCIYVST-UHFFFAOYSA-J | |
{[(auriooxy)sulfonyl]sulfanyl}sodium; {[(sodiooxy)sulfonyl]sulfanyl}sodium | |
27176 | |
White powder |
(decomposition) | |
Weiß | |
99.9% (Metal basis) | |
MFCD00046176 | |
Soluble in water. Insoluble in ethanol and most other organic solvents. | |
[Na]OS(=O)(=O)S[Na].[Na]SS(=O)(=O)O[Au] | |
490.17 | |
490.19 (anhydrous) | |
3.09 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 239-324-4
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CK6235000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen