Learn More
Gold(I)-Kaliumcyanid, Premion™, 99,96 % (Metallbasis), Au 67,6 % min, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317397
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gold(I)-Kaliumcyanid, Premion™, 99,96 % (Metallbasis), Au 67,6 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317397
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11317397
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012552.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13967-50-5
Goldkaliumcyanid ist eine wichtige Goldquelle, die bei der elektrolytischen Vergoldung verwendet wird. Die Hauptanwendung von Goldkaliumcyanid liegt in der Galvanisierung von Metallen. Darüber hinaus wird Goldkaliumcyanid auch bei der dekorativen Beschichtung von Schmuck verwendet. Es ist nützlich für die Photoreduktion von Goldionen mit dem ZnO-Nanopulver. Es ist nützlich für die Vorbereitung der Goldverbindungselektrode beim voltammetrischen Glukosenachweis.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13967-50-5
MDL-Nummer MFCD00011414
Synonym Potassium dicyanoaurate(I); Potassium gold cyanide
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold(I) potassium cyanide
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel KAu(CN)2
UN-Nummer UN1588
Beilstein 6235525
Merck Index 14,7628
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 288.33
Reinheit (%) 99.96%
Güte Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 67.6% min.
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.45 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gold(I) potassium cyanide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Gold(I) potassium cyanide
Name des Produkts
Gold(I)-Kaliumcyanid, Premion™, 99,96 % (Metallbasis), Au 67,6 % min, Thermo Scientific Chemicals >