Learn More
Gold(I)-chlorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11319548
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gold(I)-chlorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319548
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11319548
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043365.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10294-29-8 | AuCl | 232.42 g/mol
Gold(I) chloride is used as a starting material for the preparation of Phosphine ligated gold(I) complexes, which is used as catalysts in synthetic chemistry. It is also used to prepare metallic gold and potassium auric bromide and potassium chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10294-29-8
Summenformel AuCl
Molekulargewicht (g/mol) 232.42
MDL-Nummer MFCD00046175
InChI-Schlüssel FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
PubChem CID 27366
ChEBI CHEBI:30078
IUPAC-Name Goldchlorid
SMILES [Cl-].[Au+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold (I) chloride
Schmelzpunkt 289°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,4515
Löslichkeitsinformationen Soluble in hydrochloric acid,hydrobromic acid and organic solvents. Slightly soluble in water.
Formelmasse 232.42
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 7.57 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU06K067 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2024 Catalog Number043365.03,043365.06
ChargennummerP08I041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2022 Catalog Number043365.03,043365.06
ChargennummerT20H046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043365.03,043365.06
ChargennummerP31D057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043365.03,043365.06
ChargennummerI28L18 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number043365.03,043365.06
Name des Produkts
Gold(I)-chlorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >