Learn More
Gold-Gaze, 100 Mesh aus Drahtgeflecht mit 0,064 mm (0,0025 in.) Durchmesser, 99,99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11365237
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gold-Gaze, 100 Mesh aus Drahtgeflecht mit 0,064 mm (0,0025 in.) Durchmesser, 99,99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365237
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 100 mm
Artikelnummer. 11365237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040931.FF
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Drahtgewebe 100 x 100 mm; ca. .4.9 g; offene Fläche: 56.3 %; Öffnungsbreite: 0.0075 Zoll
Gold gauze, 100 mesh woven from 0.064mm (0.0025in) dia wire, 99.99% (metals basis) is used as an electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold
Farbe Goldfarben
Aussehen Gold colored gauze
Dichte 19.32g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metals basis)
Menge 25 x 25 mm
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Netzgröße 100 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Gaze
Name des Produkts
Gold-Gaze, 100 Mesh aus Drahtgeflecht mit 0,064 mm (0,0025 in.) Durchmesser, 99,99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >