Learn More
Goldfolie, > 99.9975 % (Metallbasis), Premion™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11305859
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Goldfolie, > 99.9975 % (Metallbasis), Premion™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305859
50 x 50 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Artikelnummer. 11305859
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011391.FI
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 1.2 g/25 x 25 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold
Farbe Goldfarben
Aussehen Gold colored foil
Dichte 19.32g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich >99.9975% (Metals basis)
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.1 mm (0.004 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerU15J021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Artikelnummer011391.FF,011391.GH,011391.FI
ChargennummerY02I023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2022 Artikelnummer011391.FF,011391.GH,011391.FI
ChargennummerU11I041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2022 Artikelnummer011391.FF,011391.GH,011391.FI
ChargennummerL21X023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Artikelnummer011391.FF,011391.GH,011391.FI
ChargennummerA23L17 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Artikelnummer011391.FF,011391.GH,011391.FI
Name des Produkts
Goldfolie, > 99.9975 % (Metallbasis), Premion™, Thermo Scientific Chemicals >