Learn More
Goldflocke/Kugel, APS 2.2 bis 3.5 Mikrometer, 99.96 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11399807
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Goldflocke/Kugel, APS 2.2 bis 3.5 Mikrometer, 99.96 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399807
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11399807
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042153.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-57-5
Summenformel Au
Molekulargewicht (g/mol) 196.97
MDL-Nummer MFCD00003436
InChI-Schlüssel PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
IUPAC-Name Gold
SMILES [Au]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gold flake/sphere
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 5 g
Reinheit (%) 99.96%
Partikelgröße APS 2.2 to 3.5 Micron
Form Dicke Flocke
Name des Produkts
Goldflocke/Kugel, APS 2.2 bis 3.5 Mikrometer, 99.96 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >