Learn More
Brand™ Probengefäß, PS, mit Deckel, PE, für Coulter Counter, 20 ml (VE=1000ST)
Virgin Polystyrol (PS) Probenbecher für Coulter-Zähler mit Deckeln, die für viele gängige Analysatoren geeignet sind.
Marke: Brand™ 722055
131.10 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kompatible Probenbecher für Analysatoren, 20 ml, Einweg-Polystyrol mit Schnappverschlussdeckeln (1000 Stück)
- Probenbecher aus nichtrecyceltem Polystyrol (PS) für Coulter Zähler mit Deckeln
- Probenbecher für Coulter Zähler
- Aus nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
- Entwickelt für viele gängige Analysatoren
- Im Lieferumfang sind Deckel aus Polyethylen für perfekte Passform enthalten.
Spezifikation
20 mL | |
Coulter Counter | |
Polystyrol |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Probengefäß, PS, mit Deckel, PE, für Coulter Counter, 20 ml (VE=1000ST) > Kapazität: 20 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur