Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Marke: Invitrogen™ 656120
449.35 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody for Western Blot, IHC (P), IP, ELISA
Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
Spezifikation
Rabbit IgG (H+L) | |
Polyclonal | |
HRP | |
Goat | |
Affinity chromatography | |
RUO | |
Rabbit | |
Secondary Antibody | |
IgG |
ELISA, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
1 mg/mL | |
PBS with 4mg/mL BSA, 40% glycerol and 0.19% Kathon™ CG; pH 7.4 | |
Gamma Immunoglobin. | |
1 mL | |
Secondary | |
4°C | |
Liquid |
Sicherheit und Handhabung
- Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Glycerin