Learn More
Honeywell™ GO55 Karabiner
Karabiner aus Stahl für Fallschutzausrüstung mit einem weit öffnenden Haken.
Marke: Honeywell™ 1009249
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stahlkonstruktion
- Weit öffnender Haken
- Für Fallschutzausrüstung
Spezifikation
EC-Kategorie PSA: 3, QA: ISO 9001/2000, EG-Bescheinigung: 0082/036/160/09/00/0256 | |
Öffnung: 55 mm | |
0,450 g | |
218 mm |
Fallschutzausrüstung | |
Bruchfestigkeit: >2500 daN | |
115 mm | |
Stahl |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell™ GO55 Karabiner > Zur Verwendung mit Fallschutzausrüstung.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur