missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ GNAQ (Human) Recombinant Protein

Human GNAQ full-length ORF ( AAH57777, 1 a.a. - 359 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.

361.00 CHF - 547.00 CHF

Spezifikation

Zugriffsnummer AAH57777
Gen-ID (Entrez) 2776
Name guanine nucleotide binding protein (G protein), q polypeptide
Vorbereitungsmethode Wheat germ expression system
Qualitätskontrollen 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16115561
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00002776-P01.10ug
10 μg
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16125561
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00002776-P01.25ug
25 μg
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Sequence: MTLESIMACCLSEEAKEARRINDEIERQLRRDKRDARRELKLLLLGTGESGKSTFIKQMRIIHGSGYSDEDKRGFTKLVYQNIFTAMQAMIRAMDTLKIPYKYEHNKAHAQLVREVDVEKVSAFENPYVDAIKSLWNDPGIQECYDRRREYQLSDSTKYYLNDLDRVADPAYLPTQQDVLRVRVPTTGIIEYPFDLQSVIFRMVDVGGQRSERRKWIHCFENVTSIMFLVALSEYDQVLVESDNENRMEESKALFRTIITYPWFQNSSVILFLNKKDLLEEKIMYSHLVDYFPEYDGPQRDAQAAREFILKMFVDLNPDSDKIIYSHFTCATDTENIRFVFAAVKDTILQLNLKEYNLV
Spezifikation

Spezifikation

AAH57777
guanine nucleotide binding protein (G protein), q polypeptide
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
G-ALPHA-q, GAQ
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer
2776
Wheat germ expression system
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GNAQ
GST
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

missing translation for 'shelfLife' : Best use within three months from the date of receipt of this protein

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications