Learn More
Abnova™ GNAQ (Human) Recombinant Protein
Human GNAQ full-length ORF ( AAH57777, 1 a.a. - 359 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00002776-P01.25ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16125561
  • 547.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
  • Sequence: MTLESIMACCLSEEAKEARRINDEIERQLRRDKRDARRELKLLLLGTGESGKSTFIKQMRIIHGSGYSDEDKRGFTKLVYQNIFTAMQAMIRAMDTLKIPYKYEHNKAHAQLVREVDVEKVSAFENPYVDAIKSLWNDPGIQECYDRRREYQLSDSTKYYLNDLDRVADPAYLPTQQDVLRVRVPTTGIIEYPFDLQSVIFRMVDVGGQRSERRKWIHCFENVTSIMFLVALSEYDQVLVESDNENRMEESKALFRTIITYPWFQNSSVILFLNKKDLLEEKIMYSHLVDYFPEYDGPQRDAQAAREFILKMFVDLNPDSDKIIYSHFTCATDTENIRFVFAAVKDTILQLNLKEYNLV
Spezifikation
Spezifikation
AAH57777
guanine nucleotide binding protein (G protein), q polypeptide
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GNAQ
GST
2776
Wheat germ expression system
25 μg
G-ALPHA-q, GAQ
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer