Learn More
Sampling Systems™ GMP-Palettenmesser
Sampling Systems™ GMP-Palettenmesser sind eine Serie von Messern aus Edelstahl, die sich ideal für hygienische Anwendungen eignen.
8.90 CHF - 98.90 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Palettenmesser |
---|---|
Material | Edelstahl |
Ausführung | Poliert |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Breite (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Länge (metrisch) Sägeblatt | Breite (metrisch) Sägeblatt | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15809631
|
Sampling Systems™
A330-350 |
495 mm | 350 mm | 50 mm |
98.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15849621
|
Sampling Systems™
A330-100 |
185 mm | 100 mm | 20 mm |
8.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15859621
|
Sampling Systems™
A330-130 |
225 mm | 120 mm | 20 mm |
11.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15869621
|
Sampling Systems™
A330-150 |
225 mm | 150 mm | 25 mm |
14.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15879621
|
Sampling Systems™
A330-200 |
325 mm | 200 mm | 32 mm |
23.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15889621
|
Sampling Systems™
A330-250 |
380 mm | 250 mm | 38 mm |
25.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15899621
|
Sampling Systems™
A330-300 |
440 mm | 300 mm | 45 mm |
27.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Nutfreie Konstruktion
- Ganz aus Edelstahl gefertigt
- Mattierte Oberfläche
Spezifikation
Palettenmesser | |
Edelstahl | |
Poliert |