Learn More
Sampling Systems™ GMP-Palettenmesser
Sampling Systems™ GMP-Palettenmesser sind eine Serie von Messern aus Edelstahl, die sich ideal für hygienische Anwendungen eignen.
Marke: Sampling Systems™ A330-250
Additional Details : Gewicht : 0.03040kg
Beschreibung
- Nutfreie Konstruktion
- Ganz aus Edelstahl gefertigt
- Mattierte Oberfläche
Spezifikation
Palettenmesser | |
Poliert | |
250 mm |
Edelstahl | |
380 mm | |
38 mm |