Beschreibung
Glycyl analog of the Rho-kinase inhibitor H 1152 dihydrochloride (Cat. No. 2414) that displays improved ROCKII selectivity. IC50 values are 0.0118, 2.35, 2.57, 3.26, > 10 and >10 μM for ROCKII, Aurora A, CAMKII, PKG, PKA and PKC respectively.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glycyl-H 1152 dihydrochloride |
CAS | 913844-45-8 |
Summenformel | C18H26Cl2N4O3S |
Menge | 1 mg |
Synonym | rho kinase inhibitor iv, h-1152 glycyl dihydrochloride |
InChI-Schlüssel | ILDBNQGLZFSHQZ-FMOMHUKBSA-N |
SMILES | CC1CN(CCCN1S(=O)(=O)C2=CC=CC3=CN=CC(=C32)C)C(=O)CN.Cl.Cl |
IUPAC-Name | 2-amino-1-[(3R)-3-methyl-4-(4-methylisoquinolin-5-yl)sulfonyl-1,4-diazepan-1-yl]ethanone;dihydrochloride |
Molekulargewicht (g/mol) | 449.391 |
PubChem CID | 71433876 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glycyl-H 1152 dihydrochloride, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur