Learn More
Glycoluril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15584523
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Glycoluril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15584523
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 15584523
Marke: Thermo Scientific Acros 120135000
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 496-46-8 | C4H6N4O2 | 142.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 496-46-8
Summenformel C4H6N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.12
InChI-Schlüssel VPVSTMAPERLKKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycoluril, acetyleneurea, acetylenediureine, acetylenediurea, glyoxalbiuret, glyoxaldiureine, acetylene carbamide, diurea glyoxalate, tetrahydroimidazo 4,5-d imidazole-2,5 1h,3h-dione, glyoxaldiurene
PubChem CID 62347
ChEBI CHEBI:42946
IUPAC-Name 1,3,3a,4,6,6a-Hexahydroimidazo[4,5-d]Imidazol-2,5-Dion
SMILES C12C(NC(=O)N1)NC(=O)N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycoluril
Schmelzpunkt >300.0°C
Siedepunkt 862.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (N)
Menge 500 g
Beilstein 26,441
Merck Index 15,88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in warm mineral acids and in warm ammonia
Formelmasse 142.12
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0465672 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/08/2024 Catalog Number120131000,120135000,120130250
ChargennummerA0455670 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2023 Catalog Number120131000,120135000,120130250
ChargennummerA0439808 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number120131000,120135000,120130250
ChargennummerA0397061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number120131000,120135000,120130250
ChargennummerA0404542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number120131000,120135000,120130250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycoluril
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Name des Produkts
Glycoluril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >