Learn More
Glykolsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11985071
Zum Warenkorb hinzufügen
Glykolsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11985071
2,5kg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11985071
Marke: Thermo Scientific Acros 154510025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-14-1
Summenformel C2H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 76.051
InChI-Schlüssel AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
PubChem CID 757
ChEBI CHEBI:17497
IUPAC-Name 2-Hydroxyessigsäure
SMILES C(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycolic acid
Schmelzpunkt 72,0°bis 80,0 °C
Siedepunkt 100,0 °C
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel HOCH2CO2H
Beilstein 03, 228
Merck Index 15, 4534
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich in Wasser.Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, Äther, Essigsäure und Aceton
Formelmasse 76.04
Reinheit (%) 99%
Menge 2,5kg
Flammpunkt > 300 °C
Infrarotspektrum Entspricht Ref.
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Dampfdruck Dampfdruck:8,1 mmHg bei 80 °C.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycolic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Glykolsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals >