Learn More
Glycin, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
239.00 CHF - 756.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 56-40-6 |
---|---|
Summenformel | C2H5NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 75.07 |
MDL-Nummer | MFCD00008131 |
InChI-Schlüssel | DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Glyzin, Aminoessigsäure, Glykocoll, Aminoethansäure, Glykosthen, Hampshire Glycin, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine |
PubChem CID | 750 |
ChEBI | CHEBI:15428 |
IUPAC-Name | 2-Aminoessigsäure |
SMILES | NCC(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13215403
|
Avantor J.T.Baker
0581-01 |
500 g | Weithalsflasche Braunglas |
239.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 30-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15577844
|
Avantor J.T.Baker
0581-05 |
2 kg | Weithalsflasche Braunglas |
756.00 CHF
2 Kilogramm |
Verfügbar ab: 30-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Chemische Identifikatoren
56-40-6 | |
75.07 | |
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N | |
750 | |
2-Aminoessigsäure |
C2H5NO2 | |
MFCD00008131 | |
Glyzin, Aminoessigsäure, Glykocoll, Aminoethansäure, Glykosthen, Hampshire Glycin, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine | |
CHEBI:15428 | |
NCC(O)=O |
Spezifikation
Glyzin | |
C2H5NO2 | |
Glyzin, Aminoessigsäure, Glykocoll, Aminoethansäure, Glykosthen, Hampshire Glycin, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine | |
NCC(O)=O | |
75.07 | |
CHEBI:15428 | |
FCC/USP |
56-40-6 | |
MFCD00008131 | |
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N | |
2-Aminoessigsäure | |
750 | |
75.07 | |
1 l = 1.16 kg |