Learn More
Glycin, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™ Artikelnummer.: 13215403
Zum Warenkorb hinzufügen
Glycin, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Artikelnummer. 13215403
500 g, Weithalsflasche Braunglas
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Artikelnummer. 13215403
Marke: Avantor J.T.Baker 058101
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
MDL-Nummer MFCD00008131
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glyzin, Aminoessigsäure, Glykocoll, Aminoethansäure, Glykosthen, Hampshire Glycin, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyzin
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Menge 500 g
Formelmasse 75.07
Relative Dichte 1 l = 1.16 kg
Güte FCC/USP
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glycin, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™ >