Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycin, Natriumsalz Hydrat, 99 % Artikelnummer.: 10318200
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Glycin, Natriumsalz Hydrat, 99 %
Artikelnummer. 10318200 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 10318200
Marke: Thermo Scientific Chemicals 204591000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6000-44-8 | C2H4NNaO2 | 97.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6000-44-8
Summenformel C2H4NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 97.05
MDL-Nummer MFCD00150683,MFCD00062543
InChI-Schlüssel WUWHFEHKUQVYLF-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium glycinate, sodium 2-aminoacetate, glycine sodium salt, glycine, monosodium salt, sodium glycine, sodium aminoacetate, sodium glycocollate, sodum glycinate, glycine, sodium salt, unii-f6b979bv8z
PubChem CID 4684308
SMILES [Na+].NCC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycine, sodium salt
Schmelzpunkt 197.0°C to 201.0°C
Namenshinweis 99%
pH 11.1 to 12.0 (10% aq. soln.)
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCH2CO2Na
Transmission 94.0 % min. (c=5, H2O, 400nm) 1 cm cell
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: solubility in methanol: 60g/L (20°C)
Wasser 1% Max. (K.F.)
IUPAC-Name sodium 2-aminoacetate
Menge 100 g
Formelmasse 97.05
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feuchte Perlen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Glycine, sodium salt
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Glycin, Natriumsalz Hydrat, 99 % >