Learn More
Glycin, PlusOne™, Cytiva
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Beschreibung
- Verwendung bei IEF und PAGE
- Löslich in kaltem und heißem Wasser, geringfügig löslich in Aceton
- Unlöslich in Diethylether
- Festkörper
- Verwendung als Komponente von Puffern
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glyzin |
CAS | 56-40-6, 7732-18-5 |
Prozentgehaltsbereich | ≥99.7% |
Summenformel | C2H5NO2 |
MDL-Nummer | MFCD00008131 |
Synonym | glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine |
InChI-Schlüssel | DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | NCC(O)=O |
IUPAC-Name | 2-Aminoessigsäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 75.07 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glycin, PlusOne™, Cytiva >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur