Learn More
Glycin, Molekularbiologie-Reagenz, ≥ 99 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Beschreibung
Protein-Elektrophorese & Blotting
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glyzin |
Prozentgehaltsbereich | ≥ 99 % |
Dichte | 1.16 g/ml (Lit.) |
Menge | 5 kg |
Formelmasse | 75.07 |
Güte | Molekularbiologie |
Physikalische Form | Pulver |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glycin, Molekularbiologie-Reagenz, ≥ 99 %, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur