Learn More
Glycin, Elektrophoresequalität, MP Biomedicals Artikelnummer.: 11491642
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Glycin, Elektrophoresequalität, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11491642 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
5 kg
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 11491642
Marke: MP Biomedicals 04808831
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
56-40-6 Reinheitsgrad: >>> 99.5 % Schwermetalle (wie Pb): <<10 ppm wird für die Präparation von Tris-Glycin-Puffern verwendet
  • Glycin wird als Komponente von Tris-Glycin und Tris-Glycin-SDS-Laufpuffern für die Elektrophorese von Polyacrylamid-Gelen verwendet.
  • Glycin ist auch ein Bestandteil des Towbin′s Transferpuffers für Western Blots.
  • Es ist ein inhibitorischer Neurotransmitter im Rückenmark und ein allosterischer Regulator von NMDA-Rezeptoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
MDL-Nummer MFCD00008131
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym Glyzin, Aminoessigsäure, Glykocoll, Aminoethansäure, Glykosthen, Hampshire Glycin, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyzin
Schmelzpunkt 451°F
pH 4 (0.2 molar aq. soln.)
Spezifische Drehung ≤0.0065%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol and ethanol (95%). Almost insoluble in ether.
Dichte 1.1607 g/mL
Menge 5 kg
Optische Drehung ≤0.0065%
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Pulver
pKs 2,35 bei 25 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glycin, Elektrophoresequalität, MP Biomedicals >