Learn More
Glycin, ≥ 99 %, molekularbiologische Qualität, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15835298
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Glycin, ≥ 99 %, molekularbiologische Qualität, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15835298 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 15835298
Marke: Thermo Scientific J16407.A1
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.067
MDL-Nummer MFCD00008131
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES C(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glyzin
Schmelzpunkt ∼245°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCH2CO2H
Beilstein 635782
Dichte 1.595
Menge 1 kg
Formelmasse 75.07
Reinheit (%) ≥99%
Relative Dichte 1.595
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Glycin, ≥ 99 %, molekularbiologische Qualität, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals >