Learn More
Glycin, ≥ 99 %, molekularbiologische Qualität, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glyzin |
Schmelzpunkt | ∼245°C (decomposition) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | H2NCH2CO2H |
Beilstein | 635782 |
Dichte | 1.595 |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 75.07 |
Reinheit (%) | ≥99% |
Relative Dichte | 1.595 |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Glycin, ≥ 99 %, molekularbiologische Qualität, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur