Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycin, ≥99 %, ACS Reagenz Artikelnummer.: 12317153
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Glycin, ≥99 %, ACS Reagenz
Artikelnummer. 12317153 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g, Kunststoffflasche, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 12317153
Marke: Thermo Scientific Chemicals 385900500
Wissenschaft ist schon schwer genug Ihre Bioreagenzien sollten es nicht sein
Aktionscode 24128 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-40-6
Summenformel C2H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 75.07
MDL-Nummer MFCD00008131
InChI-Schlüssel DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC-Name 2-Aminoessigsäure
SMILES NCC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycine
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCH2CO2H
Dichte 1.5950g/mL
Menge 50 g
Formelmasse 75.07
Güte ACS-Reagenz
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0471015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer385900500,385902500
ChargennummerA0466388 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Artikelnummer385900500,385902500
ChargennummerA0457451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Artikelnummer385900500,385902500
ChargennummerA0454283 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer385900500,385902500
ChargennummerA0451468 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer385900500,385902500
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Glycin, ≥99 %, ACS Reagenz >