Learn More
Glycidylphenylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606342 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 g, Glasflasche, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
CAS: 122-60-1 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-60-1
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD00005133,MFCD31699959
InChI-Schlüssel FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYNA-N
Synonym glycidyl phenyl ether, phenyl glycidyl ether, 2-phenoxymethyl oxirane, 1,2-epoxy-3-phenoxypropane, oxirane, phenoxymethyl, phenylglycidyl ether, 2,3-epoxypropyl phenyl ether, phenoxypropene oxide, phenylglycydyl ether, ether, phenylglycidyl
PubChem CID 31217
ChEBI CHEBI:82367
IUPAC-Name 2-(Phenoxymethyl)Oxiran
SMILES C(OC1=CC=CC=C1)C1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycidyl phenyl ether
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 3.5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 245.0°C
Flammpunkt 115°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5295 to 1.5315
Menge 50 g
Relative Dichte 1.1
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.4g/L(20°C). Other solubilities: miscible with ethanol
Viskosität 7 mPa.s (20°C)
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glycidyl phenyl ether
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Glycidylphenylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >