Learn More
Glycerin, PlusOne™, Cytiva
Artikelnummer. 11555005
Click to view available options
Menge:
1 l
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerin
CAS 56-81-5
Dichte 1.2 g/ml (bei 20 °C)
Prozentgehaltsbereich 85%
Summenformel C3H8O3
MDL-Nummer MFCD00004722
Menge 1 l
Synonym Glycerin, Glycylalkohol, Trihydroxypropan, Propantriol, 1,2,3-Trihydroxypropan, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
InChI-Schlüssel PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(O)CO
IUPAC-Name Propan-1,2,3-triol
Molekulargewicht (g/mol) 92.09
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Formelmasse 92.09