Learn More
Triolein, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10541902
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Triolein, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10541902 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 mL
Click to view available options
Menge:
1 mL
5 mL
25 mL
100 mL
Artikelnummer. 10541902
Marke: Thermo Scientific Acros 368120010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 122-32-7 | C57H104O6 | 885.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-32-7
Summenformel C57H104O6
Molekulargewicht (g/mol) 885.45
MDL-Nummer MFCD00137563
InChI-Schlüssel PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N
Synonym triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 45253964
IUPAC-Name [2-[(Z)-Octadec-9-enoyl]oxy-3-[(E)-octadec-9-enoyl]oxypropyl] (E)-octadec-9-enoat
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glycerine trioleate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9130g/mL
Siedepunkt 235.0°C to 240.0°C (18.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
Brechungsindex 1.4680 to 1.4700
Menge 1 mL
Beilstein 02,IV,1664
Merck Index 15,9904
Relative Dichte 0.913
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform, ether, ccl4, slightly soluble in alcohol
Formelmasse 885.45
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0398073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number368120250,368120050,368120010,368121000
ChargennummerA0445988 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2022 Catalog Number368120250,368120050,368120010,368121000
ChargennummerA0444794 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2022 Catalog Number368120250,368120050,368120010,368121000
ChargennummerA0443279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2022 Catalog Number368120250,368120050,368120010,368121000
ChargennummerA0409362 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2021 Catalog Number368120250,368120050,368120010,368121000
Produktidentifikator
  • Glycerine trioleate
Name des Produkts
Triolein, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >