Learn More
Glybenzcyclamid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Glyburide (Glibenclamide) is a sulfonylurea compound that modulates insulin production. Sulfonylureas bind to ATP-dependent K+ channels in beta cells of the pancreas, depolarizing them and stimulating the release of Ca2+, which in turn stimulates insulin production. Glyburide (Glibenclamide) is an ATP-dependent K+ channel (KIR6, KATP) and CFTR Cl- channel blocker. This compound inhibits recombinant CFTR Cl- channels (IC50 = 20 M).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Glyburid (Glibenclamid) ist eine Sulfonylharnstoff-Verbindung, welche die Insulinproduktion moduliert. Sulfonylharnstoffe binden an ATP-abhängige K+-Kanäle in Betazellen der Bauchspeicheldrüse, depolarisieren sie und stimulieren die Freisetzung von Ca2+, was wiederum die Insulinproduktion stimuliert. Glyburid (Glibenclamid) ist ein ATP-abhängiger K+-Kanal (KIR6, KATP) und CFTR Cl-Kanalblocker. Diese Verbindung hemmt rekombinante CFTR Cl-Kanäle (IC50 = 20 μM).
Löslichkeit
Löslich in Ethanol (5 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), Chloroform (1:36), Methanol (1:250) und DMF. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Glybenzcyclamide |
Schmelzpunkt | 171°C to 174°C |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol (5mg/mL),DMSO (25mg/mL),chloroform (1:36),methanol (1:250),and DMF. Insoluble in water. |
Formelmasse | 494.01 |
Reinheit (%) | 99% |