Learn More
Cytiva Glutathione Sepharose™ Hochleistungsmedien
Für die hochauflösende Reinigung von mit Glutathion S-Transferase (GST) getaggten Proteinen
1020.00 CHF - 3275.00 CHF
Spezifikation
Bindungsvermögen | >Ca. 10 mg GST-getaggtes Protein/ml Harz |
---|---|
Beschreibung | Glutathion Sepharose High Performance ist ein Affinitätsharz, das zur Reinigung von Glutathion-S-Transferase (GST)-getaggten Proteinen empfohlen wird, wenn hohe Auflösung Priorität hat. |
Flussrate | < 600 cm/h |
Matrix | Hochgradig quervernetzte Agarose, 6 % |
pH-Bereich | 3 bis 12 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11555035
|
Cytiva
17-5279-02 |
100 ml |
3275.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 26-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10032949
|
Cytiva
17-5279-01 |
25 ml |
1020.00 CHF
25 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Reinigung von GST-getaggten Proteinen und anderen Glutathion-S-Transferasen oder Glutathion-abhängigen Proteinen in einem Arbeitsschritt
- GST-getaggte Proteine werden unter milden, nicht denaturierenden Bedingungen mithilfe von reduziertem Glutathion eluiert
- Bei einem milden Reinigungsverfahren bleiben die Proteinantigenität und -funktion erhalten
- Glutathion-Ligand ist an 6 %ige Agarose-Matrix gekoppelt
Spezifikation
>Ca. 10 mg GST-getaggtes Protein/ml Harz | |
< 600 cm/h | |
3 bis 12 | |
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol | |
Chromatographiemedien |
Glutathion Sepharose High Performance ist ein Affinitätsharz, das zur Reinigung von Glutathion-S-Transferase (GST)-getaggten Proteinen empfohlen wird, wenn hohe Auflösung Priorität hat. | |
Hochgradig quervernetzte Agarose, 6 % | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
34 μm | |
Glutathion |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.