Learn More
Cytiva Glutathione Sepharose™ Hochleistungsmedien
Für die hochauflösende Reinigung von mit Glutathion S-Transferase (GST) getaggten Proteinen
Marke: Cytiva 17-5279-02
3029.90 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reinigung von GST-getaggten Proteinen und anderen Glutathion-S-Transferasen oder Glutathion-abhängigen Proteinen in einem Arbeitsschritt
- GST-getaggte Proteine werden unter milden, nicht denaturierenden Bedingungen mithilfe von reduziertem Glutathion eluiert
- Bei einem milden Reinigungsverfahren bleiben die Proteinantigenität und -funktion erhalten
- Glutathion-Ligand ist an 6 %ige Agarose-Matrix gekoppelt
Spezifikation
>Ca. 10 mg GST-getaggtes Protein/ml Harz | |
< 600 cm/h | |
Hochgradig quervernetzte Agarose, 6 % | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
34 μm | |
Chromatographiemedien |
Glutathion Sepharose High Performance ist ein Affinitätsharz, das zur Reinigung von Glutathion-S-Transferase (GST)-getaggten Proteinen empfohlen wird, wenn hohe Auflösung Priorität hat. | |
6 % Agarose, Bindungskapazität ∼10 mg rekombinantes GST/ml Medium | |
3 bis 12 | |
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol | |
100 ml | |
Glutathion |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.