Learn More
Cytiva Glutathione Sepharose™ 4B Medien
Für die hochauflösende Reinigung von mit Glutathion-S-Transferase (GST) getaggten Proteinen. Cytiva Life Sciences™ Glutathion Sepharose™ 4B Media erfordert nur einen einzigen Schritt für die Reinigung.
Marke:  Cytiva 17-0756-01
369.40 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11594935
  • 390.00 CHF / 10 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Bindungsvermögen: >5 mg Pferdeleber GST/ml Medium (Flussraten-abhängig) Durchschnittliche Partikelgröße: 90 μm
  • Empfohlener Durchfluss (H2O bei Raumtemperatur): 75 cm/Stunde
  • Stabil in allen häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen
  • Stabil im pH-Bereich von 4 bis 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glutathion-Sepharose 4 B
4 bis 13
90 μm
10 ml
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Glutathione Sepharose™ 4B Medien > 10 ml