Learn More
Cytiva Glutathion Sepharose™ 4FF-Medien
Reinigung von GST-getaggten Proteinen und anderen Glutathion-S-Transferasen oder Glutathion-abhängigen Proteinen in einem Arbeitsschritt. Glutathion Sepharose 4 Fast-Flow-Medien dienen zur Aufreinigung GST-markierter Proteine aus Bakterienlysaten und anderen S-Transferase- bzw. Glutathion-abhängigen Proteinen.
Marke: Cytiva 17-5132-02
Beschreibung
- Glutathion gekoppelt mit Sepharose 4 Fast Flow über 10-Carbon-Abstandshalter
- Proteinbindungskapazität: ≈10 mg rekombinantes GST/ml-Medium (Flussraten-abhängig)
- Bindungskapazität und hohe Flusseigenschaften ermöglichen eine Skalierung
- Milde Elutionsbedingungen erhalten Proteinantigenität und -funktion erhalten.
- Stabil in allen häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen
- pH-Stabilität: 3 bis 12
Spezifikation
>10 mg/ml | |
< 450 cm/h | |
Stark quervernetzte 4 %-Agarose | |
4 % hochvernetzte Agarose | |
Basismatrix 150 bis 250 cm/h, 100 kPa, XK 50/60 Säule, Betthöhe 25 cm | |
100 ml | |
Glutathion und 10-Kohlenstoff-Linker |
Glutathion Sepharose 4 Fast Flow ist ein Affinitätsharz, das speziell für die Aufreinigung von GST-markierten Proteinen im Batch-Modus geeignet ist, oder wenn eine Aufskalierung erforderlich ist. | |
10 Carbon-Spacerarme, 4 % Agarose, 90 μm Partikelgröße | |
3 bis 12 | |
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol | |
90 μm | |
Chromatographiemedien |