Learn More
Cytiva Glutathion Sepharose™ 4FF-Medien
Reinigung von GST-getaggten Proteinen und anderen Glutathion-S-Transferasen oder Glutathion-abhängigen Proteinen in einem Arbeitsschritt. Glutathion Sepharose 4 Fast-Flow-Medien dienen zur Aufreinigung GST-markierter Proteine aus Bakterienlysaten und anderen S-Transferase- bzw. Glutathion-abhängigen Proteinen.
Marke:  Cytiva 17-5132-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11585015
  • 880.00 CHF / 25 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Glutathion gekoppelt mit Sepharose 4 Fast Flow über 10-Carbon-Abstandshalter
  • Proteinbindungskapazität: ≈10 mg rekombinantes GST/ml-Medium (Flussraten-abhängig)
  • Bindungskapazität und hohe Flusseigenschaften ermöglichen eine Skalierung
  • Milde Elutionsbedingungen erhalten Proteinantigenität und -funktion erhalten.
  • Stabil in allen häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen
  • pH-Stabilität: 3 bis 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
>10 mg/ml
< 450 cm/h
Stark quervernetzte 4 %-Agarose
4 % hochvernetzte Agarose
Basismatrix 150 bis 250 cm/h, 100 kPa, XK 50/60 Säule, Betthöhe 25 cm
25 ml
Glutathion und 10-Kohlenstoff-Linker
Glutathion Sepharose 4 Fast Flow ist ein Affinitätsharz, das speziell für die Aufreinigung von GST-markierten Proteinen im Batch-Modus geeignet ist, oder wenn eine Aufskalierung erforderlich ist.
10 Carbon-Spacerarme, 4 % Agarose, 90 μm Partikelgröße
3 bis 12
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
90 μm
Chromatographiemedien
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cytiva Glutathion Sepharose™ 4FF-Medien > Gehäuse 25mL