Learn More
Cytiva Glutathion Sepharose™ 4FF-Medien
Reinigung von GST-getaggten Proteinen und anderen Glutathion-S-Transferasen oder Glutathion-abhängigen Proteinen in einem Arbeitsschritt. Glutathion Sepharose 4 Fast-Flow-Medien dienen zur Aufreinigung GST-markierter Proteine aus Bakterienlysaten und anderen S-Transferase- bzw. Glutathion-abhängigen Proteinen.
Brand: Cytiva 17-5132-03
Description
- Glutathion gekoppelt mit Sepharose 4 Fast Flow über 10-Carbon-Abstandshalter
- Proteinbindungskapazität: ≈10 mg rekombinantes GST/ml-Medium (Flussraten-abhängig)
- Bindungskapazität und hohe Flusseigenschaften ermöglichen eine Skalierung
- Milde Elutionsbedingungen erhalten Proteinantigenität und -funktion erhalten.
- Stabil in allen häufig verwendeten wässrigen Pufferlösungen
- pH-Stabilität: 3 bis 12
Specifications
>10 mg/ml | |
< 450 cm/h | |
Stark quervernetzte 4 %-Agarose | |
4 % hochvernetzte Agarose | |
Basismatrix 150 bis 250 cm/h, 100 kPa, XK 50/60 Säule, Betthöhe 25 cm | |
500 ml | |
Glutathion und 10-Kohlenstoff-Linker |
Glutathion Sepharose 4 Fast Flow ist ein Affinitätsharz, das speziell für die Aufreinigung von GST-markierten Proteinen im Batch-Modus geeignet ist, oder wenn eine Aufskalierung erforderlich ist. | |
10 Carbon-Spacerarme, 4 % Agarose, 90 μm Partikelgröße | |
3 bis 12 | |
4 bis 30 °C, 20 % Ethanol | |
90 μm | |
Chromatographiemedien |
Safety and Handling
- Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/und Werkzeuge verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P235-Kühl halten.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.