Learn More
Glutathion, 98 %, zur Analyse, reduziert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10346940
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
CAS: 70-18-8 | C10H17N3O6S | 307.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-18-8
Summenformel C10H17N3O6S
Molekulargewicht (g/mol) 307.32
MDL-Nummer MFCD00065939
InChI-Schlüssel RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Synonym glutathione, l-glutathione, glutathion, glutathione-sh, glutinal, isethion, tathion, reduced glutathione, deltathione, neuthion
PubChem CID 124886
ChEBI CHEBI:16856
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-1-oxo-3-sulfanylpropan-2-yl]amino]-5-oxopentansäure
SMILES C(CC(=O)NC(CS)C(=O)NCC(=O)O)C(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutathione
Namenshinweis For analysis, Reduced
Schmelzpunkt 182.0°C to 192.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Iodimetry)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 04,II,931
Merck Index 15,4511
Spezifischer Drehzustand − 16.50 (20.00°C c=2,H2O)
Spezifische Drehung − 16.50
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very soluble. Other solubilities: freely soluble in dilute alcohol and dimethyl-, formamide, almost insoluble in ethanol
Formelmasse 307.32
Reinheit (%) 98%
Güte Analyse
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Glutathione reduced
Name des Produkts
Glutathion, 98 %, zur Analyse, reduziert, Thermo Scientific Chemicals >