Learn More
Glutaraldehyd, 50 % wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11428743
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Glutaraldehyd, 50 % wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428743
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11428743
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10500.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 111-30-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
Glutaraldehyde is used as a cross linking agent for gelatin, poly(vinyl alcohol) and polyheptapeptides. It is also used as a fixative for electron microscopy and as disinfectants. It provides water resistance to protein and polyhydroxy compounds by reacting through cross linking. It acts as an intermediate for the production of resins, dyestuffs, pharmaceuticals, photographic films and for stabilization of proteins on agarose beads, activation of polystyrene and glass for immobilization of antibodies and antigens and coupling peptides onto carrier proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glutaraldehyd wird als Vernetzungsmittel für Gelatine, Poly(Vinylalkohol) und Polyheptapeptide verwendet. Wird auch als Fixiermittel für die Elektronenmikroskopie und als Desinfektionsmittel verwendet. Bietet Wasserresistenz gegen Protein- und Polyhydroxyverbindungen durch Reaktion durch Vernetzung. Dient als Zwischenprodukt für die Herstellung von Harzen, Farbstoffen, Pharmazeutika, fotografischen Filmen und zur Stabilisierung von Proteinen auf Agarose-Beads, Aktivierung von Polystyrol und Glas zur Immobilisierung von Antikörpern und Antigenen und Kopplung von Peptiden an Trägerproteine.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Aceton, Dichlormethan, Ethylacetat, Isopropanol, n-Hexan und Toluol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidisierungsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
Chemische Identifikatoren
CAS 111-30-8
Summenformel C5H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 100.12
MDL-Nummer MFCD00007025
InChI-Schlüssel SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
PubChem CID 3485
ChEBI CHEBI:64276
IUPAC-Name Pentanedial
SMILES O=CCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutaraldehyde
Schmelzpunkt ∽-21°C
Dichte 1.123 g/mL
Siedepunkt 100°C
Brechungsindex 1.421
Menge 100 g
Beilstein 605390
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,acetone,dichloromethane,ethylacetate,isopropanol,n-hexane and toluene.
Formelmasse 100.12
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glutaraldehyde, 50% aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: glutaraldehyde
Name des Produkts
Glutaraldehyd, 50 % wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals >