Learn More
Glucosemonohydrat, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
6 Stück
Beschreibung
- Große Auswahl an Hilfsmaterialien und verschiedenen Kartuschen-/Säulengrößen
- Jede Charge stationärer Phasen wurde getestet, um die Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge zu gewährleisten
- B&J’s zuverlässige Qualität
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 6 x 2.5 kg |
Lösungsmittelrückstände | Complying |
Reinheit (%) | 97.5 to 102.0% |
Güte | Reagenz Pharmacopeia, Organics |
Physikalische Form | Pulver |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Glucosemonohydrat, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur