Learn More
Gluconsäure, Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5g
1kg
2,5kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gluconic acid, sodium salt |
Schmelzpunkt | 206,0°bis 209,0 °C |
Farbe | Weiß bis Beige |
pH | 6,5 bis 7,5 (10 % Lsg.) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 0.98 |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | HOCH2[CH(OH)]4CO2Na |
Menge | 5g |
Beilstein | 03, I, 188 |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Gluconsäure, Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur