Learn More
Handschuhbeutel
Marke:  Glas Col 108DX3737H
345.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11752134
  • 904.00 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Name des Produkts
Handschuhbeutel > Abmessungen: 940 L x 940 B x 635 H (mm)