Learn More
Thermo Scientific Chemicals Handschuhbeutelklammern
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 042909.KF
310.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15491837
  • 336.00 CHF / 1 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Schnellverschlussklammer
  • Zur Verwendung mit 17 x 17 in Polyethylen-Handschuhbeuteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen-Handschuhbeutel (17 x 17 in.)
Je 1
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Handschuhbeutelklammern > 1pc