Learn More
Thermo Scientific™ Konischer Tiegel aus Glaskohlenstoff für Kristallwachstum
Glaskohlenstoff bietet hohe Reinheit, Korrosionsbeständigkeit, thermische Stabilität und eine für Gase und Flüssigkeiten undurchlässige Struktur.
Marke:  Thermo Scientific™ 040958.KT
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15423755
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Wird einer Hochtemperatur-Wärmebehandlung unterzogen, die spezielle Materialeigenschaften einschließlich deutlich verbesserter Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit liefert.
Glaskohlenstoff bietet:
  • Resistenz gegen alle nassen Zersetzungsmittel
  • Keine Memory-Effekte (unkontrollierte Adsorption und Freisetzung von Fremdkörpern)
  • Keine Kontamination von analytischen Proben
  • Stabilität gegenüber sauren und alkalischen Schmelzen
  • Keine Benetzungswirkung von Metallschmelzen
  • Die gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel ermöglicht schnelle Heiz- und Kühlzeiten
  • Widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß
  • Gute elektrische Leitfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tapered
Für Kristallwachstum
Oben: 73mm
Glaskohlenstoff-Tiegel
Glassy Carbon
277mL
85mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Konischer Tiegel aus Glaskohlenstoff für Kristallwachstum > Volumen 277 ml; oberer Durchmesser: 73 mm, Höhe: 85; jeweils