Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tiegel aus Glaskohlenstoff für Elektronenstrahl-Verdampfungen
Glaskohlenstoff bietet hohe Reinheit, Korrosionsbeständigkeit, thermische Stabilität und eine für Gase und Flüssigkeiten undurchlässige Struktur.
Marke: Thermo Scientific Chemicals 040965.KT
1005.31 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Wird einer Hochtemperatur-Wärmebehandlung unterzogen, die spezielle Materialeigenschaften einschließlich deutlich verbesserter Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit liefert.Glaskohlenstoff bietet:
- Resistenz gegen alle nassen Zersetzungsmittel
- Keine Memory-Effekte (unkontrollierte Adsorption und Freisetzung von Fremdkörpern)
- Keine Kontamination von analytischen Proben
- Stabilität gegenüber sauren und alkalischen Schmelzen
- Keine Benetzungswirkung von Metallschmelzen
- Die gute Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel ermöglicht schnelle Heiz- und Kühlzeiten
- Widerstandsfähig gegen abrasiven Verschleiß
- Gute elektrische Leitfähigkeit
Spezifikation
Winkel:15 Grad | |
E-Strahl-Verdampfung | |
50mm | |
Glaskohlenstoff-Tiegel |
Glasartiger Kohlenstoff | |
30mL | |
26mm | |
35mm |