Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glas-Schiffchen aus Kohlenstoff
Bietet hohe Reinheit, Korrosionsbeständigkeit, thermische Stabilität und eine für Gase und Flüssigkeiten undurchlässige Struktur
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 040999.KT
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15486345
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Beständigkeit gegen alle Nasszersetzungsmittel und abrasiven Verschleiß
  • Keine Memory-Effekte oder Kontamination der analytischen Proben
  • Stabilität gegenüber sauren und alkalischen Schmelzen
  • Keine Benetzungswirkung von Metallschmelzen
  • Die Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel ermöglicht schnelle Heiz- und Kühlzeiten
  • Gute elektrische Leitfähigkeit
  • Verwendung in Behältern für die Technologie ultrahochreiner Materialien, wie Halbleiterverbindungen und Kristallzucht,  wie dotierte Halogenidkristalle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Glassy Carbon Boat
76 x 33 x 25mm
76 mm
40 mL
25 mm
33 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Glas-Schiffchen aus Kohlenstoff > 40 ml Volumen; L x W x H: 76 mm x 33 mm x 25 mm